주요 문서
CIAH996D34C9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11(8-12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
VUEKQWHCWVLVDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/74204-96-9.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0088417.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)