주요 문서
CIAH991BE0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.12
MDL number:
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI key
NQSFFBGSZKBOTL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1187927-43-0.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0007608.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)