주요 문서
CIAH991BE016
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Cyclohexylpentane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.26
MDL number:
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C11H18O2/c1-2-10(12)8-11(13)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
BXPLVRDZCIJGLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/25790-34-5.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0243285.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)