주요 문서
CIAH9917A482
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-2-ethynylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.57
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-ethynylpyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H
InChI key
XMDWKQRXYIYQHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1010115-57-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0609738.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)