주요 문서
CIAH9917A336
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4-Methoxybenzoyl)oxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-15-12-4-2-10(3-5-12)13(14)11-6-8-16-9-7-11/h2-5,11H,6-9H2,1H3
InChI key
IINOPBXHLGRRGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1341760-69-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0225450.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)