Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
BVOCAMLPFHWHEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/946774-81-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070171.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.