주요 문서
CIAH99179AF1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Methoxy-3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-6-8-5-7(14-2)3-4-9(8)15-10(6)11(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
BKOHXOOAJNTFCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/81718-77-6.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0062564.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)