주요 문서
CIAH991795EF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.97
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
InChI key
RLKDCOVOJVJVFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/55771-81-8.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0610323.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)