주요 문서
CIAH98DE3948
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.18
MDL number:
bp
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20BrNO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-10(4,5)6-11/h6-7H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI key
AGIDVDMCVNOYCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1397707-56-0.html
Boiling point
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0541525.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)