주요 문서
CIAH98DE3858
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
bp
145 C at 760 mmHg
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6,10H2
InChI key
LILSBXJJIIFDGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54012-92-9.html
Boiling point
145 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0314714.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)