주요 문서
CIAH98DE3839
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.6
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO/c1-2-14-7-6(9)3-5(4-13-7)8(10,11)12/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
IAARDOAOJIKJLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1379366-69-4.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0308861.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)