주요 문서
CIAH98D1F186
ChemScene LLC (Preferred Partner)
O-(2-(trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.61
MDL number:
mp
135-140 C
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
InChI key
SWWNCDJXXYTTSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/215599-92-1.html
Melting Point
135-140 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0449587.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)