주요 문서
CIAH98D1F0AC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4,4-difluoro-5-hydroxypentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
MDL number:
bp
218.1+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
ethyl 4,4-difluoro-5-hydroxypentanoate
Inchi Code
1S/C7H12F2O3/c1-2-12-6(11)3-4-7(8,9)5-10/h10H,2-5H2,1H3
InChI key
IAURJAZOQMEKRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/79360-94-4.html
Boiling point
218.1+-40.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0311597.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)