주요 문서
CIAH98D1EAD5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n-(3-Bromobenzyl)cyclopropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.12
MDL number:
bp
292.2+-15.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-3-1-2-8(6-9)7-12-10-4-5-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2
InChI key
DQACTPWGWIMYOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/892570-95-5.html
Boiling point
292.2+-15.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0269066.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)