주요 문서
CIAH98D1EACC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
mp
N/A
Iupac Name
1-(2-chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
CPHAKIQSOMATHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid-Liquid Mixture
Product Link
https://www.chemscene.com/41068-36-4.html
Melting Point
N/A
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0186222.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)