주요 문서
CIAH98D1EA77
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Bromo-6-fluoroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.05
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-6-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-4-7(11)3-6-1-2-12-5-8(6)9/h1-5H
InChI key
HCZGXSHJAQARMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1935199-41-9.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0469493.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)