주요 문서
CIAH98D1DF9A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-(Pyridin-2-yl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.2
MDL number:
bp
227.5+-23.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-(2-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h1-2,4,7H,3,5-6,9H2
InChI key
UGYRJDSEKCYZKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/15583-16-1.html
Boiling point
227.5+-23.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0006435.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)