주요 문서
CIAH98B92C49
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Di-tert-butyl(neopentyl)phosphonium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.16
MDL number:
Iupac Name
di-tert-butyl(2,2-dimethylpropyl)phosphane trifluoroborane hydrofluoride
Inchi Code
1S/C13H29P.BF3.FH/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3)4;/h10H2,1-9H3;;1H
InChI key
IKIGXHALFGJPNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Tetrafluoroborate
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/886059-84-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)