주요 문서
CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.23
MDL number:
bp
243C at 760 mmHg
mp
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
InChI key
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/14315-11-8.html
Boiling point
243C at 760 mmHg
Melting Point
-6--4 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)