주요 문서
CIAH98ABF458
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
bp
417.2+-38.0 C at 760 mmHg
mp
192 C
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-4-2-9(3-5-10)8-13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2,(H,14,15)
InChI key
ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/160388-53-4.html
Boiling point
417.2+-38.0 C at 760 mmHg
Melting Point
192 C
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0110897.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)