주요 문서
CIAH98850287
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.07
MDL number:
Iupac Name
1-(3,5-dichlorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
DYNJVRIGZRAWQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/84499-83-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D0415.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)