주요 문서
CIAH9884F69C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.28
MDL number:
mp
82 C
Iupac Name
1,3-ditert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
Inchi Code
1S/C10H23N2OP/c1-9(2,3)11-7-8-12(14(11)13)10(4,5)6/h14H,7-8H2,1-6H3
InChI key
NWPICSWRPYISGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/854929-38-7.html
Melting Point
82 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0095846.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)