주요 문서
CIAH9884F3F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Difluoromethanesulfonylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.2
MDL number:
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O4S/c9-8(10)15(13,14)6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
InChI key
OCIOKKBXUYPEOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4837-21-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0242882.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)