주요 문서
CIAH987F5C7D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
MDL number:
bp
64 C at 760 mmHg
Iupac Name
2,2-dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-7(2)5-6(8-3)9-4/h6H,5H2,1-4H3
InChI key
HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/38711-20-5.html
Boiling point
64 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W011080.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)