주요 문서
CIAH987F52C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-4-phenylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c1-16(2,3)20-15(19)17-10-9-13(14(18)11-17)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3
InChI key
HWNKSGVMOCONJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000931-04-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W001277.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)