주요 문서
CIAH987F4481
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl ethyl(2-(ethylamino)ethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl ethyl(2-(ethylamino)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O2/c1-6-12-8-9-13(7-2)10(14)15-11(3,4)5/h12H,6-9H2,1-5H3
InChI key
NIXXMICHQDQBHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/122734-34-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434723.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)