주요 문서
CIAH987F4461
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.07
MDL number:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrFO2/c11-7-3-6(4-8(12)5-7)10(1-2-10)9(13)14/h3-5H,1-2H2,(H,13,14)
InChI key
SAGGTUFHVPMZII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1314649-82-5.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433442.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)