주요 문서
CIAH987F42D3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.3
bp
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
benzyl (2,2-dimethoxyethyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-14(9-12(16-2)17-3)13(15)18-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
InChI key
HEBMMQSGJYUMAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1355573-66-8.html
Boiling point
344.4+-42.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0369811.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)