주요 문서
CIAH987F3F9A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4h,5h,6h,7h-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
bp
343.7+-30.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-8-5-3-4-6-12(8)11-9/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
RLYRMESNENRMHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/307307-84-2.html
Boiling point
343.7+-30.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0215400.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)