주요 문서
CIAH987F3F86
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-9,9-dimethyl-9H-xanthene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.17
MDL number:
bp
347.9+-41.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-bromo-9,9-dimethyl-9H-xanthene
Inchi Code
1S/C15H13BrO/c1-15(2)11-5-3-4-6-13(11)17-14-8-7-10(16)9-12(14)15/h3-9H,1-2H3
InChI key
QCPNMPAEAGVMFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1565868-91-8.html
Boiling point
347.9+-41.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0214143.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)