주요 문서
CIAH987F3F33
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-hydroxyquinoline-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-7-11(14)13-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
WTHATVQLTWYSCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/5466-27-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0208320.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)