주요 문서
CIAH987F3EE3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
bp
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-8-6(9-5-1)2-3-7-8/h2-3H,1,4-5H2
InChI key
IASRYLKZYZPWRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1383675-84-0.html
Boiling point
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0203953.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)