주요 문서
CIAH987F3E2A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methoxypyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.14
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-3-2-8-4(6(10)11)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,10,11)
InChI key
CCGLSSORNWHIHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1262860-66-1.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0199608.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)