주요 문서
CIAH987F39DC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.07
MDL number:
mp
99-101 C
Iupac Name
3,5-dichloro-2,6-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
JPIAALCEQSLBKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/73219-91-7.html
Melting Point
99-101 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0181825.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)