주요 문서
CIAH987F34F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Iodo-1-naphthoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
bp
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
mp
164.5 C
Iupac Name
8-iodo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7IO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
UEDVMWGDQHAVSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/13577-19-0.html
Boiling point
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
Melting Point
164.5 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159360.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)