주요 문서
CIAH987F34DE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-nicotinoylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-pyridinylcarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-9-6-12(7-10-18)14(19)13-5-4-8-17-11-13/h4-5,8,11-12H,6-7,9-10H2,1-3H3
InChI key
RLDIGNYUVLDKTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/148148-35-0.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159100.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)