주요 문서
CIAH987F2C15
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-8(13)11(12,4)5/h8,13H,6-7H2,1-5H3
InChI key
YAYZGFMHPAODEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1497778-22-9.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0146152.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)