주요 문서
CIAH987F25C8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.12
MDL number:
bp
147.75 C at 760 mmHg
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-1-pentanol
Inchi Code
1S/C5H9F3O/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h9H,1-4H2
InChI key
WNHMIKSCDKSJDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/352-61-4.html
Flash Point
49.3+-17.0 C
Boiling point
147.75 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0121736.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)