주요 문서
CIAH987F1FBA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenylhydantoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
mp
182 C
Iupac Name
5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-8-7(10-9(13)11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H2,10,11,13)
InChI key
ADOMAKAQJWEGKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89-24-7.html
Melting Point
182 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0099333.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)