주요 문서
CIAH987F14B3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,6-Dichloro-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.05
MDL number:
bp
285.1C at 760mmHg
mp
56-57.5 C
Iupac Name
4,6-dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-11(2)6-9-4(7)3-5(8)10-6/h3H,1-2H3
InChI key
PWJNRLSPEYCEMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/5734-68-9.html
Boiling point
285.1C at 760mmHg
Melting Point
56-57.5 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0046953.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)