주요 문서
CIAH987EF025
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Phenylmethanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.22
MDL number:
bp
343.1C at 760 mmHg
mp
103-105C
Iupac Name
phenylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
InChI key
ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4563-33-1.html
Boiling point
343.1C at 760 mmHg
Melting Point
103-105C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W005788.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)