주요 문서
CIAH987EDC9F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(3-Oxocyclohexyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
Iupac Name
(3-oxocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h6H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
RYTWPAUCABOYJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/39762-51-1.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0252237.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)