주요 문서
CIAH987EDC4F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Amino-2-cyclopentylacetonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.65
MDL number:
Iupac Name
amino(cyclopentyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7H,1-4,9H2;1H
InChI key
LCKAQWQCIZTPDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1384429-97-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0213610.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)