주요 문서
CIAH987EDBF2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
UNPIGVYJSNRGBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/186551-97-3.html
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0198299.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)