주요 문서
CIAH987EDA92
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-5(6(11)8-7)3-10(2)9-4/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,11)
InChI key
YVHSEIOJPHRUIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/512810-25-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0173478.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)