주요 문서
CIAH987EDA24
ChemScene LLC (Preferred Partner)
T-1330
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
393.49
MDL number:
bp
587.9+-60.0 C at 760 mmHg
mp
177-179 C
Iupac Name
2-sec-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl}-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Inchi Code
1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3
InChI key
FFAQILVGBAELHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106461-41-0.html
Boiling point
587.9+-60.0 C at 760 mmHg
Melting Point
177-179 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0169055.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)