주요 문서
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.33
MDL number:
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/18204-93-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)