주요 문서
CIAH987ED8E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-5-fluoropyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.52
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2ClFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
InChI key
GQXQZXMCYFHHOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/959019-05-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159646.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)