주요 문서
CIAH987ED61D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylmorpholin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
FGQBGDBLZZPFCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/20721-78-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0145226.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)