주요 문서
CIAH987ED223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5F4NO2/c1-15-7(14)4-2-5(9)6(13-3-4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
XVMWJNLIVAVWME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1804053-00-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)